Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCKAR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11514R-A750
BOSSBS-11514R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-11514R-A750
Anti-CCKAR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor for cholecystokinin. Mediates pancreatic growth and enzyme secretion, smooth muscle contraction of the gall bladder and stomach. Has a 1000 fold higher affinity for CCK rather than for gastrin. It modulates feeding and dopamine-induced behavior in the central and peripheral nervous system. This receptor mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.

Type: Primary
Antigen: CCKAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 161-200/428
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité