Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CCKAR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11514R-FITC
BOSSBS-11514R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-11514R-FITC
Anti-CCKAR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The cholecystokinin (CCK) family of peptide hormones have been implicated in numerous important physiologic events. These appear to be mediated through 2 general classes of receptors, A (CCKAR)and B (CCKBR), based on their binding affinities for CCK/gastrin family peptides. Through binding to class A receptors, CCK is a major physiologic mediator of gallbladder contraction and pancreatic enzyme secretion. It appears to play a role in slowing gastric emptying, relaxation of the sphincter of Oddi, and potentiation of insulin secretion. Further, it has been implicated as a mediator of pancreatic growth and tumorigenesis. Class A receptors have also been described in the anterior pituitary, myenteric plexus, and regions of the central nervous system, where they have been implicated in the pathogenesis of feeding disorders, Parkinson disease, schizophrenia, and drug addiction.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCKAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité