Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11518R-A750
BOSSBS-11518R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11518R-A750
Anti-FOXD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterised by a distinct forkhead domain. Mutations in this gene cause autoimmune susceptibility 1. Binds to the consensus sequence 5'-A[AT]T[AG]TTTGTTT-3' and acts as a transcriptional repressor. Also acts as a transcriptional activator. Promotes development of neural crest cells from neural tube progenitors. Restricts neural progenitor cells to the neural crest lineage while suppressing interneuron differentiation. Required for maintenance of pluripotent cells in the pre-implantation and peri-implantation stages of embryogenesis.

Type: Primary
Antigen: FOXD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 151-230/478
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité