Anti-CYP11B2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-11518R-CY5
BOSSBS-11518R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11518R-CY5
Anti-CYP11B2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Preferentially catalyzes the conversion of 11-deoxycorticosterone to aldosterone via corticosterone and 18-hydroxycorticosterone.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CYP11B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité