Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TERF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1151R-CY5
BOSSBS-1151R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1151R-CY5
Anti-TERF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a telomere specific protein which is a component of the telomere nucleoprotein complex. This protein is present at telomeres throughout the cell cycle and functions as an inhibitor of telomerase, acting in cis to limit the elongation of individual chromosome ends. The protein structure contains a C-terminal Myb motif, a dimerization domain near its N-terminus and an acidic N-terminus. Two transcripts of this gene are alternatively spliced products. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TERF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité