Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCRT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11520R-A647
BOSSBS-11520R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11520R-A647
Anti-HCRT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Neuropeptides that play a significant role in the regulation of food intake and sleep-wakefulness, possibly by coordinating the complex behavioral and physiologic responses of these complementary homeostatic functions. A broader role in the homeostatic regulation of energy metabolism, autonomic function, hormonal balance and the regulation of body fluids, is also suggested. Orexin-A binds to both OX1R and OX2R with a high affinity, whereas orexin-B binds only to OX2R with a similar high affinity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HCRT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité