Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11526R-CY3
BOSSBS-11526R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11526R-CY3
Anti-GALP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The galanin family of proteins are key members for inflammatory processes and cell proliferation, and may function as potential biomarkers for colon cancer. Produced in both neuronal and nonneuronal cells in the skin, members of the galanin family include galanin, galanin-message associated peptide, galanin-like peptide and alarin. GALP, also known as galanin-like peptide, is a 116 amino acid secreted protein belonging to the galanin family. Mainly produced in the arcuate nucleus of the hypothalamus (ARC) and the posterior pituitary, GALP is thought to function in CNS homeostatic processes, including the regulation of gonadotropin-releasing hormone secretion. GALP binds to the G-protein coupled galanin receptors, including GALR1, GALR2 and GALR3, and may also play a role in energy metabolism, with significant implications towards obesity. GALP exits as two alternatively spliced isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALP/Alarin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité