Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11528R-A488
BOSSBS-11528R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11528R-A488
Anti-GALR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
GALR3 a 368 and 370 amino acid protein in human and rat, respectively, belongs to a family of G protein-coupled receptors that bind the neuropeptide galanin, which is distributed throughout the central and peripheral nervous system, the pituitary gland, the gastrointestinal tract and in the endocrine and exocrine pancreas. GALR3 mRNA is widely distributed, but expressed at low abundance. In human, GALR3 mRNA is highly expressed in the hypothalamus, pituitary and testis, and is expressed to a lesser extent in adrenal gland and pancreas. Rat and human GALR3 co-express with potassium channel subunits GIRK1 and GIRK4. Like GALR1, GALR3 signaling pathways lead to the inhibition of adenylate cyclase and to the activation of potassium channels, which are linked to the regulation of neurotransmitter release. Binding of galanin to galanin receptors results in increased feeding, impaired learning, enhanced opiate analgesia and decreased opiate place preference.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité