Anti-PTPRF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-11530R-A488
BOSSBS-11530R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11530R-A488
Anti-PTPRF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Possible cell adhesion receptor. It possesses an intrinsic protein tyrosine phosphatase activity (PTPase).The first PTPase domain has enzymatic activity, while the second one seems to affect the substrate specificity of the first one.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PTPRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité