Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11530R-A555
BOSSBS-11530R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11530R-A555
Anti-PTPRF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Possible cell adhesion receptor. It possesses an intrinsic protein tyrosine phosphatase activity (PTPase).The first PTPase domain has enzymatic activity, while the second one seems to affect the substrate specificity of the first one.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTPRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité