Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-QRFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11534R-CY5
BOSSBS-11534R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11534R-CY5
Anti-QRFP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
QRFP is a 136 amino acid secreted protein that is widely expressed in the brain with highest expression levels in the cerebellum, medulla, pituitary, retina, vestibular nucleus and white matter. Also expressed in the bladder, colon, coronary artery, parathyroid gland, prostate, testis and thyroid, QRFP is a member of the RFamide neuropeptide family. QRFP may be involved in aldosterone secretion by the adrenal gland and is also implicated in stimulating metabolic rate, locomotor activity and increasing blood pressure. Considered a ligand for the G-protein coupled receptor GPR103, QRFP may have orexigenic activity, thereby acting as an appetite stimulant. The gene encoding QFRP is located on human chromosome 9, which consists of about 145 million bases, comprises roughly 4% of the human genome and encodes nearly 900 genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: QRFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité