Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11538R-A680
BOSSBS-11538R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11538R-A680
Anti-CDKL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cell cycle progression is controlled in part by a family of cyclin proteins and cyclin-dependent kinases (Cdks). Cdk proteins work in concert with the cyclins to phosphorylate key substrates involved in each phase of cell cycle progression. Another family of proteins, Cdk inhibitors, also plays a role in regulating the cell cycle by binding to cyclin-Cdk complexes and modulating their activity. CDKL5 (cyclin-dependent kinase-like 5) is a 1030 amino acid protein that belongs to the CMGC Ser/Thr protein kinase family. Expressed in brain, lung, kidney, prostate, ovary, placenta, pancreas and testis, CDKL5 is thought to play a role in cell cycle regulation. Defects in CDKL5 are a cause of several disorders, such as X-linked infantile spasm syndrome and Rett syndrome.

Type: Primary
Antigen: CDKL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 401-500/1030
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité