Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSN7B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11540R-CY5
BOSSBS-11540R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11540R-CY5
Anti-CSN7B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The COP9 signalosome (CSN) complex is involved in several different developmental and cellular processes. The complex is made up of several widely expressed proteins: CSN1 (COPS1), CSN2 (COPS2), CSN3 (COPS3), CSN4 (COPS4), CSN5 (COPS5), CSN6 (COP6), CSN7a (COPS7, COPS7a) or CSN7b (COP7b) and CSN8 (COP8). The CSN complex acts as a regulator for the ubiquitin conjugation pathway by mediating the deneddylation of the SCF-type E3 ligase complexes, which leads to a decrease in ubiquitin ligase activity of SCF-complexes. It is also involved in the phosphorylation of p53, c-Jun, I˚Bå and IRF-8, as well as CSN-dependent phosphorylation of p53, and c-Jun protects and promotes degradation by the Ubl system. CSN7 is phosphorylated by CK2 and is composed of two subunits; a and b. CSN7a contains a PCI (Proteasome CSN9 initiation factor 3) region, as well as a coiled-coil region and is predicted to interact with CSN2, CSN3, CSN4, CSN5, CSN6, CSN8, and GPS1. CSN7b contains only a PCI region and is predicted to interact with INT6.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSN7b
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité