Anti-CSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-11541R-CY5
BOSSBS-11541R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11541R-CY5
Anti-CSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DSCR1 protein influences cardiac and nervous system development (1). DSCR1 is abundant in the brain, heart, and skeletal muscle. Overexpression of DSCR1 may play a role in the pathogenesis of Down syndrome, in particular mental retardation and/or cardiac defects. DSCR1 inhibits calcineurin-dependent transcriptional responses by binding to the catalytic domain of calcineurin A. Human DSCR1 maps to gene locus 21q22.1-q22.2.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CSP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité