Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11541R-CY7
BOSSBS-11541R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11541R-CY7
Anti-CSP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
DSCR1 protein influences cardiac and nervous system development (1). DSCR1 is abundant in the brain, heart, and skeletal muscle. Overexpression of DSCR1 may play a role in the pathogenesis of Down syndrome, in particular mental retardation and/or cardiac defects. DSCR1 inhibits calcineurin-dependent transcriptional responses by binding to the catalytic domain of calcineurin A. Human DSCR1 maps to gene locus 21q22.1-q22.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité