Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RCAN3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11542R
BOSSBS-11542REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11542R
Anti-RCAN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Calcineurin is a Ca(2+) dependent protein phosphatase that is involed in several neuornal functions. Proteins belonging to the RCAN (Regulator of calcineurin) family modulate the activity of Calcineurin through a valine-rich region within their carboxyl tail. RCANs compete with NFATs (Nuclear factor of activated T-cells) for binding to the same docking site in calcineurin, which results in either inhibition or activation of calcineurin activity. Calcipressin-2, also known as RCAN2 and DSCR1L1 (Down syndrome candidate region 1-like 1), is a 197 amino acid protein that is highly expressed in both the cytoplasm and nucleus of neurons and is the only RCAN family member that is found in glial cells. Calcipressin-3, also known as RCAN3 and DSCR1L2 (Down syndrome candidate region 1-like protein 2), is a 241 amino acid protein that potentially is involved in central nervous system development. Calcipressin-3 interacts with cardiac troponin I, suggesting that it may play a role in cardiac contraction events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RCAN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité