Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ctip1/BCL-11A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11544R-A647
BOSSBS-11544R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11544R-A647
Anti-Ctip1/BCL-11A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Bcl-11a genes play crucial roles in lymphopoiesis and influence the progression of hematopoietic malignancies. Disruption of the Bcl-11b locus is linked to T cell acute lymphoblastic leukemia, and the loss of heterozygosity in mice results in T cell lymphoma. Bcl-11 proteins are related C2H2 zinc-finger transcription factors that act as transcriptional repressors. Bcl-11b can interact with the metastasis-associated proteins MTA1 and MTA2 through the amino-terminal region. Bcl-11a is essential for postnatal development and normal lymphopoiesis. The Bcl-11a mouse gene is a common site of retroviral integration in myeloid leukemia, and may function as a leukemia disease gene, in part, through its interaction with Bcl-6.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Ctip1/BCL-11A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité