Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11548R-FITC
BOSSBS-11548R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-11548R-FITC
Anti-DAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Dab1, a homolog of the Drosophila Disabled protein, is an adaptor protein involved in neural development. This cytoplasmic protein is tyrosine-phosphorylated during rapid expansion of the developing nervous system, and it is thought to interact with other proteins via a domain similar to the PTB domains of the Shc family. Dab1 has been shown to interact with the SH2 domains of Src, Fyn and Abl (1). Mutations in Dab1 result in widespread abnormalities in the brain, similar to those seen in Reelin mutants (2). Reelin is a secreted protein thought to play a role in directing migrating neurons (3). Evidence suggests that Dab1 functions downstream of Reelin in a signaling pathway involved in positioning cells in the developing brain (4). Dab2 (also designated DOC-2) is a mitogen-responsive phosphoprotein that binds the SH3 domain of Grb2, and it is thought to be a negative regulator of growth (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité