Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EMX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11551R-A647
BOSSBS-11551R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11551R-A647
Anti-EMX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Emx1 and Emx2 are human homologs to the Drosophila developmental genes empty spiracles expressed in anterior body regions during early Drosophila embryogenesis. Emx1 and Emx2 are homeobox proteins expressed in the developing vertebrate brain. Emx2 is expressed in the dorsal telencephalon and small diencephalic regions, while Emx1 expression is exclusively confined to pyramidal neurons of the dorsal telencephalon. In the embryonic brain, Emx1 is expressed in both proliferating and differentiating neurons while Emx2 is expressed only in proliferating neurons. OTX1 and OTX2 are human homologs of the Drosophila developmental genes orthodenticle. In development, the sequence of expression begins with OTX2 at day ten post coitum followed by OTX1, Emx2 and finally Emx1. The genes encoding human Emx1 and Emx2 map to chromosomes 2p13.2 and 10q26.11, respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EMX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité