Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11552R-A647
BOSSBS-11552R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11552R-A647
Anti-EN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The engrailed-2 gene, EN2, a murine homolog of the Drosophila homeobox gene engrailed (EN), is required for midbrain and cerebellum development and dorsal/ventral patterning of the limbs as well as apical ectodermal ridge formation. In Drosophila, the EN gene plays an important role during development in segmentation, where it is required for the formation of posterior compartments. Human EN-1 and EN-2 are homeodomain-containing proteins and have been implicated in the control of pattern formation during development of the central nervous system. Different mutations in the mouse homologs, EN-1 and EN-2, produce different developmental defects that frequently are lethal. EN-1 is highly expressed by essentially all dopaminergic neurons in the substantia nigra and ventral tegmentum. EN-1 and EN-2 regulate expression of a-synuclein, a gene that is genetically linked to Parkinson’s disease. During early brain development mouse EN-2 is expressed in a broad band across most of the mid-hindbrain region. EN-2 is also expressed in mouse myoblasts and has been assiciated with cerebellar hypoplasia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité