Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERK5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11553R
BOSSBS-11553REA 737 EUR InStock
BOSSBS-11553R
Anti-ERK5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is specifically activated by mitogen-activated protein kinase kinase 5 (MAP2K5/MEK5). It is involved in the downstream signaling processes of various receptor molecules including receptor type kinases, and G protein-coupled receptors. In response to extracelluar signals, this kinase translocates to cell nucleus, where it regulates gene expression by phosphorylating, and activating different transcription factors. Four alternatively spliced transcript variants of this gene encoding two distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008]

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ERK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité