Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM126A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11554R
BOSSBS-11554REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11554R
Anti-FAM126A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hyccin is a 521 amino acid cytoplasmic protein that is widely expressed with highest levels found in heart, brain, placenta, spleen and testis. Belonging to the FAM126 family, hyccin may play a role in the ∫-catenin/Lef signaling pathway. Hyccin is likely involved in the process of myelination of the central and peripheral nervous system. Defects in the gene encoding hyccin are the cause of leukodystrophy hypomyelinating type 5 (HLD5), which is characterized by congenital cataract, progressive neurologic impairment and diffuse myelin deficiency. Individuals affected by HLD5 experience progressive pyramidal and cerebellar dysfunction along with muscle weakness in the lower limbs. Hyccin exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene located on human chromosome 7.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FAM126A/Hyccin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité