Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXB1 + FOXB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11556R-A488
BOSSBS-11556R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11556R-A488
Anti-FOXB1 + FOXB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
FOXB1 and FOXB2 are winged helix/forkhead transcription factors. FOXB1 is specifically expressed in the developing central nervous system (CNS). Early embryonic FOXB1 expression is restricted to the mammiliary body region of the caudal hypothalamus, midbrain, hindbrain and spinal cord. FOXB1 may play a role in postnatal growth, lactation and CNS development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FOXB1 + FOXB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité