Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11557R
BOSSBS-11557REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11557R
Anti-FOXG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The winged-helix transcriptional repressor (WH) BF-1 gene encodes brain factor 1 (BF-1), also known as foxg1, and is essential for the proliferation of progenitor cells in the cerebral cortex and influences regional patterning in the mammalian telencephalon (1–4). WH proteins are a family of putative transcriptional regulators with diverse roles in development, and are characterized by a highly conserved DNA binding structure, the WH domain (1,5,6). BF-1 plays a critical role in the development of the cerebral hemispheres of the brain and targeted disruption of the gene leads to severe defects in the development of telencephalic structures, such as the cerebral cortex and basal ganglia (1). The loss of BF-1 results in an accelerated rate of neuronal differentiation and the shortening of the neurogenetic period in the embryonic cerebral cortex (1,7). BF-1 is expressed by E8.5 in telencephalic progenitors (1). It may also regulate the response of cerebral cortical progenitors to environmental cues (1).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FOXG1/BF-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité