Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCNF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11558R-A488
BOSSBS-11558R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11558R-A488
Anti-GCNF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Germ cell nuclear factor (GCNF) is an orphan member of the nuclear receptor gene superfamily that influences neurogenesis and germ cell development. GCNF can homodimerize and bind DNA. GCNF regulates paracrine interaction between the oocyte and somatic cells by regulating the expression of BMP-15 and GDF-9, to affect female fertility. GCNF is present in spermatocytes and round spermatids of adult male mouse testis; northern blot and ribonuclease protection assays have shown GCNF is predominant in the testis. The gene expresses three alternatively spliced transcript variants.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GCNF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité