Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASCL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1155R-CY7
BOSSBS-1155R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1155R-CY7
Anti-ASCL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Transcription factor that controls transcriptional expression of its target genes by binding to the E box (5'-CANNTG-3'). Plays a role at early stages of development of specific neural lineages in most regions of the CNS, and of several lineages in the PNS. Acts synergistically with FOXN4 to specify the identity of V2b neurons rather than V2a from bipotential p2 progenitors during spinal cord neurogenesis, probably through DLL4-NOTCH signaling activation. Essential for the generation of olfactory and autonomic neurons (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASCL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité