Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GMNN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11561R-HRP
BOSSBS-11561R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11561R-HRP
Anti-GMNN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive neurodegenerative disease characterized by loss of motor neurons in the spinal cord. SMA is caused by deletion or loss-of-function mutations of SMN (survival of motor neuron) gene. SMN, also known as Gemin1, SMN1, SMNT and BCD541, exists as four isoforms produced by alternative splicing. SMN is oligomeric and forms a complex with Gemin2 (formerly SIP1), Gemin3 (a DEAD box RNA helicase), Gemin4, Gemin5 and Gemin6, as well as several spliceosomal snRNP proteins. The SMN complex plays an essential role in splicesomal snRNP assembly in the cytoplasm and is required for pre-mRNA splicing of the nucleus. The SMN complex is found in both the cytoplasm and the nucleus. The nuclear form is concentrated in subnuclear bodies called gems (gemini of the coiled bodies). Cytoplasmic SMN interacts with spliceosomal Sm proteins and facilitates their assembly onto U snRNAs, and nuclear SMN mediates recycling of pre-mRNA splicing factors. Nearly identical telomeric and centromeric forms of SMN encode the same protein; however, only mutations in the telomeric form are associated with the disease-state SMA. SMN is expresed in a wide variety of tissues including brain, kidney, liver, spinal cord and moderately in skeletal and cardiac muscle.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Gemin 1/SMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité