Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11563R-CY3
BOSSBS-11563R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11563R-CY3
Anti-DDX20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Spinal muscular atrophy (SMA) is an autosomal recessive neurodegenerative disease characterized by loss of motor neurons in the spinal cord. SMA is caused by deletion or loss-of-function mutations in the SMN (survival of motor neuron) gene. Gemin3, also known as DP103, DDX20, DEAD-box protein DP130 and DEAD/H box 20, is a protein product of human chromosome 1p13.2. It associates directly with SMN and is a part of the SMN complex containing Gemin2, Gemin4, Gemin5 and Gemin6, as well as several spliceosomal snRNP proteins. The SMN complex plays an essential role in spliceosomal snRNP assembly in the cytoplasm and is required for pre-mRNA splicing of the nucleus. It is found in both the cytoplasm and the nucleus. The nuclear form is concentrated in subnuclear bodies called gems (for Gemini of the coiled bodies). Gemin3 also interacts with SmB, SmD2 and SmD3. It contains the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD) characteristic of DEAD-box proteins. Gemin3 is a putative RNA helicase and shows ATPase activity. It is expressed in B and T cell neuroblastoma-derived cell lines, malignant melanoma tumor, normal testis and is expressed in low levels in colon, skeletal muscle, liver, kidney and lung.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DDX20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité