Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HS1BP3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11568R-HRP
BOSSBS-11568R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11568R-HRP
Anti-HS1BP3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
HS1BP3 is a 392 amino acid protein that contains one PX (phox homology) domain, a leucine zipper, immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif-like motifs and multiple proline-rich regions. Expressed primarily in brain, HS1BP3 is encoded by a gene mapping to human chromosome 2p24.1. The gene encoding HS1BP3 is frequently mutated in familial essential tremor, a disorder characterized by kinetic tremor the the hands, voice or head, though there is no correlation to Parkinson disease. HS1BP3 interacts with HAX-1’s SH3 domain, and may also play a role in the regulation of catecholamine and serotonin metabolism. Acting as a regulator of IL-2 signaling, HS1BP3 is likely involved in lymphocyte activation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: HS1BP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité