Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WWC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11570R-HRP
BOSSBS-11570R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11570R-HRP
Anti-WWC1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Probable regulator of the Hippo/SWH (Sav/Wts/Hpo) signaling pathway, a signaling pathway that plays a pivotal role in tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. Along with NF2 can synergistically induce the phosphorylation of LATS1 and LATS2 and can probably function in the regulation of the Hippo/SWH (Sav/Wts/Hpo) signaling pathway. Acts as a transcriptional coactivator of ESR1 which plays an essential role in DYNLL1-mediated ESR1 transactivation. Regulates collagen-stimulated activation of the ERK/MAPK cascade. Modulates directional migration of podocytes. Acts as a substrate for PRKCZ. Plays a role in cognition and memory performance.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: WWC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité