Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRTM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11571R-A680
BOSSBS-11571R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11571R-A680
Anti-LRRTM3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20 to 30 amino acid motif that forms a hydrophobic Alpha/Beta horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. The LRRTM protein family plays a role in the regulation of various cellular events during nervous system development. Localizing predominantly to the nervous system, LRRTM family members are known to exhibit synaptogenic activity. LRRTM3 (leucine rich repeat transmembrane neuronal 3) is a 581 amino acid single-pass type I membrane protein belonging to the LRRTM family. LRRTM3 is involved in the development and maintenance of the vertebrate nervous system, and contains ten LRR repeats. Expressed in neuronal tissues, LRRTM3 is encoded by a gene that maps to a region of chromosome 10 that has been linked to late-onset Alzheimer disease and elevated plasma Beta-Amyloid. As a result of alternative splicing events, two LRRTM3 isoforms exist.

Type: Primary
Antigen: LRRTM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 31-120/581
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité