Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR2E3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11572R-A488
BOSSBS-11572R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11572R-A488
Anti-NR2E3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Photoreceptor-specific nuclear receptor, also known as NR2E3 or PNR, belongs to a large family of nuclear hormone receptor transcription factors. The proteins belonging to this family are characterized by discrete domains functioning in DNA and ligand binding. NR2E3 has a role in regulating the signaling pathway elemental to the photoreceptor cell function and in regulating pathways involved in embryonic development. NR2E3 is an eye specific nuclear protein found in the outer nuclear layer of the adult retina (where the nuclei of cone and rod photoreceptors are located). Defects in this gene encoding for the protein, which localizes to chromosome 15q22.32, cause enhanced S cone syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NR2E3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité