Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CDK17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11574R-A647
BOSSBS-11574R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11574R-A647
Anti-CDK17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Cell cycle progression is controlled in part by a family of cyclin proteins and cyclin dependent kinases (Cdks). Cdk proteins work in concert with cyclins to phosphorylate key substrates involved in cell cycle progression. Another family of proteins, Cdk inhibitors, also play a role in regulating the cell cycle by binding to cyclin-Cdk complexes and modulating their activity. Members of the Cdk family include Cdk2–Cdk8, PCTAIRE-1–3, PITALRE and PITSLRE. PCTAIRE-1, PCTAIRE-2 and PCTAIRE-3 comprise a subfamily of cdc2-related serine/threonine kinases. PCTAIRE-1, which is expressed primarily in mammalian brain, interacts with a variety of proteins and is thought to be part of a multiple signal transduction cascade. PCTAIRE-2, also expressed in brain, may be important in terminally differentiated neurons.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK17
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité