Anti-PDE7B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-11576R-A488
BOSSBS-11576R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11576R-A488
Anti-PDE7B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Hydrolyzes the second messenger cAMP, which is a key regulator of many important physiological processes. May be involved in the control of cAMP-mediated neural activity and cAMP metabolism in the brain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PDE7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité