Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PHOX2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11577R-CY5
BOSSBS-11577R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11577R-CY5
Anti-PHOX2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Phox2a (also designated Arix1) and Phox2b are closely related, paired-homeodomain transcription factors that are necessary for neuronal differentiation throughout the developing sympathetic, parasympathetic and enteric ganglia. All enteric nervous system cells evolve from the neural crest, and all cells that are undifferentiated initially express Phox2b. The cells that begin to differentiate along a neuronal lineage continue to express Phox2b, and begin to express Phox2a. Phox2b is required for the differentiation of all central and nonperipheral noradrenergic centers in the brain. In contrast, Phox2a controls only the differentiation of the main noradrenergic center of the brain, the locus ceruleus. Both Phox2a and Phox2b are crucial for the regulation of endogenous tyrosine hydroxylase and dopamine-beta hydroxylase, which are transiently expressed in neural crest cells. In addition, Phox2 proteins are sufficient to promote sympathetic neuron generation. The gene which encodes Phox2a maps to human chromosome 11q13.3-q13.4.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PHOX2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité