Anti-FBN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1157R-CY5.5
BOSSBS-1157R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1157R-CY5.5
Anti-FBN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Fibrillins are structural components of 10-12 nm extracellular calcium-binding microfibrils, which occur either in association with elastin or in elastin-free bundles. Fibrillin-1-containing microfibrils provide long-term force bearing structural support. Regulates osteoblast maturation by controlling TGF-beta bioavailability and calibrating TGF-beta and BMP levels, respectively.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Fibrillin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité