Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAI3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11580R-A555
BOSSBS-11580R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11580R-A555
Anti-RAI3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
RAI3 is an transmembrane G-protein-coupled receptor that affects many essential biological processes including embryogenesis, cell growth, differentiation, and apoptosis. RAI3 may also be involved in maintaining homeostasis of epithelial cells. Retinoic acid receptors directly regulate RAI3 during its transcription in embryonal carcinoma differentiation. RAI3 expression is upregulated in most tumor cell lines that express mutant p53, suggesting that p53 interacts with the promoter of RAI3 and represses its expression at the beginning of apoptosis. RAI3 is a potential molecular target for diagnosing breast cancer, and selective suppression of signals from RAI3 may have a place in breast cancer treatments.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAI3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité