Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11583R-CY5
BOSSBS-11583R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11583R-CY5
Anti-RND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The Ras p21 family of guanine nucleotide proteins has been widely studied in view of its apparent role in signal transduction pathways and high frequency of mutations in human malignancies. It is now clear, however, that the Ras proteins (H-, K- and N-Ras p21) are members of a much larger superfamily of related proteins. Six members of this family, Rap 1A, Rap 1B, Rap 2, R-Ras, Ral A and Ral B, exhibit approximately 50% amino acid homology to Ras. The six mammalian Rho proteins (Rho A, B, C, G, 7 and 8) are approximately 30% homologous to Ras and are expressed in a wide range of cell types. Both Ras p21 and Rho p21, as well as other members of the Ras superfamily, contain a carboxy-terminal CAAX sequence (C, cysteine; A, aliphatic amino acid; X, any amino acid) which in the case of Ras has been shown to be essential for correct localization and function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RND2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité