Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DISP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11588R-CY5
BOSSBS-11588R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11588R-CY5
Anti-DISP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
DISP2 is the second of three known homologs of the D.melanogaster protein Dispatched. It is a multitransmembrane protein containing two PTCH/DISP domains and is thought to be involved in the release of lipid-anchored Hedgehog from producing cells. Hedgehog is a major player in signaling pathways during embryogenesis, tissue regeneration, and carcinogenesis and the DISP proteins have been implicated in these pathways. Recently, it has been shown that DISP2 is translationally regulated by the microRNA miR-214 in zebrafish. Expression of this miRNA decreased DISP2 promoter activity in vitro and its overexpression in zebrafish resulted in a phenotype identical to that observed by DISP2 mutants. At least two isoforms of DISP2 are known to exist.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DISP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité