Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGEs Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1158R-A750
BOSSBS-1158R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1158R-A750
Anti-AGEs Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Advanced Glycation End products (AGEs) are the result of a chain of chemical reactions after an initial glycation reaction. The intermediate products are known, variously, as Amadori, Schiff base and Maillard products, named after the researchers who first described them. (The litreature is inconsistent in applying these terms. For example, Maillard reaction products are sometimes considered intermediates and sometimes end products.) Side products generated in intermediate steps may be oxidizing agents (such as hydrogen peroxide), or not (such as beta amyloid proteins). 'Glycosylation' is sometimes used for 'glycation' in the litreature, usually as 'non-enzymatic glycosylation. The AGE-modified BSA was produced by reacting BSA with glycolaldehyde under sterile conditions followed by extensive dialysis and purification steps.

Type: Primary
Antigen: AGEs
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité