Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRP5L Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11590R-HRP
BOSSBS-11590R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11590R-HRP
Anti-LRP5L Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Members of the LDL receptor gene family, including LDLR (low density lipo-protein receptor), LRPs (low density lipoprotein related proteins), Megalin (also designated GP330), VLDLR (very low density lipoprotein receptor) and ApoER2, are characterized by a cluster of cysteine-rich class A repeats, epidermal growth factor (EGF)-like repeats, YWTD repeats and an O-linked sugar domain. Of the known family members, LRP5 is most closely related to LRP1. However, LRP5 has a unique organization of EGF and LDLR repeats compared to other LDLR family members and likely represents a new category in this family. LRP is expressed in rat tibia, specifically in areas of the bone that are involved in remodeling. LRP5 is a Wnt coreceptor that binds to Axin and regulates the canonical Wnt signaling pathway. LRP5 affects bone mass accrual during growth. Mutations in LRP5 cause the autosomal recessive disorder osteoporosis-pseudoglioma syndrome (OPPG). LRP5L is a related protein that exists as two isoforms produced by alternative splicing.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LRP5L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité