Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NAT8B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11592R-A750
BOSSBS-11592R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11592R-A750
Anti-NAT8B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Acetyltransferases and deacetylases are protein groups most often associated with oncogenesis and cell cycle regulation. NAT-8B (N-acetyltransferase 8B), also known as CML2 (camello-like protein 2), is a 227 amino acid single-pass membrane protein that is implicated in gastrulation regulation. A member of the camello family, NAT-8B contains one N-acetyltransferase domain and is encoded by a gene that maps to human chromosome 2p13.2. The NAT-8B gene is susceptible to a nonsense mutation at Serine 16, which leads to a stop codon and subsequently, a non-functional protein that is truncated in length. Similarly, a nonsense mutation at Glutamine 168 is thought to lead to a non-functional protein, as it causes the N-acetyltransferase to become disrupted. Human chromosome 2 consists of 237 million bases, encodes over 1400 genes and makes up approximately 8% of the human genome. A number of genetic diseases are linked to genes on chromosome 2 including Harlequin icthyosis, sitosterolemia and Alstr syndrome.

Type: Primary
Antigen: NAT8B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-227/227
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité