Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nicalin/NCLN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11594R
BOSSBS-11594REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11594R
Anti-Nicalin/NCLN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nicastrin is an integral part of the Alzheimers associated gamma-secretase complex. Nicalin, a nicastrin-like protein, is not associated with gamma-secretase but rather interacts with NOMO (Nodal modulator). Nodals are TGF beta signaling factors that control various cell fate decisions during embryonic body planning stages in vertebrate development. The Nicalin/NOMO complex acts to regulate the nodal signaling factors during gastrulation. This regulation most often affects the development of the axial mesoderm. Nodal signaling is an important factor for melanoma cell invasiveness and tumorigenicity and inhibition of this signal can promote melanoma cells reverting back toward a melanocyte phenotype.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Nicalin/NCLN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité