Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOMO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11595R-CY5
BOSSBS-11595R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11595R-CY5
Anti-NOMO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Three highly similar proteins termed NOMO1, NOMO2 and NOMO3, are encoded by a gene mapping to a region of duplication on the p arm of human chromosome 16. All three NOMO proteins share similar functions and have been difficult to characterize individually. NOMO1 (Nodal modulator 1), also known as PM5, is a 1,222 amino acid highly conserved single-pass type I membrane protein expressed in colon tumor tissue and normal colonic mucosa. NOMO proteins are novel antagonists of Nodal signaling which interact with Nicalin to form a Nicalin-NOMO complex, and are rapidly degraded or stabilized by Nicalin. NOMO proteins were once considered candidates for the development of pseudoxanthoma elasticum (PXE), a heritable disorder of connective tissue, as the NOMO genes are located in close proximity to the gene responsible for PXE development (MRP6).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOMO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité