Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11603R
BOSSBS-11603REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11603R
Anti-TBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A novel murine and human gene, TBR-1, encodes a putative transcription factor related to the Brachyrury (T) gene that is expressed only in postmitotic cells. T-brain-1 (TBR-1) mRNA is largely restricted to the cerebral cortex, where, during embryogenesis, it defines different regions that give rise to the palecortex, limbic cortex and neocortex (1-3). TBR-1, Pax-6 and Emx-1 are expressed in the mouse and chicken pallium. The pallio-subpallial boundary lies at the interface between the TBR-1 and Dlx-2 expression domains. Chicken genes homolgous to these mouse genes are expressed in topologically comparable patterns during development, suggesting that mouse and chicken may have similar histogenetic specification processes and field homologies (4). CASK/LIN-2, a membrane-associated guanylate kinase, is required for EGFR localization and signaling. In adult rat brain, CASK is concentrated at neuronal synapses and binds to the cell-surface proteins. CASK can interact with TBR-1, which is involved in forebrain development. CASK enters into the nucleus and binds to a specific DNA sequence (the T-element) in a complex with TBR-1. Thus, CASK acts as a coactivator of TBR-1 to induce transcription of T-element containing genes, including reelin (5).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité