Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TWSG1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11606R-HRP
BOSSBS-11606R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11606R-HRP
Anti-TWSG1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Twisted Gastrulation Protein 1(TWSG1) is a secreted BMP binding protein structurally related to the BMP antagonists Chordin and Noggin. TSG can inhibit BMP activity by binding directly to BMP proteins thereby preventing BMPs from binding to their receptors. It can act either as a BMP4 agonist or antagonist (depending on the specific biochemical environment) by binding to the BMP4/Chordin complex.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: TWSG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité