Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GSN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1160R-A647
BOSSBS-1160R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1160R-A647
Anti-GSN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Gelsolin is a calcium dependent actin binding protein. It is a potent modulator of actin filament length and gelation. Gelsolin has been shown to exist in at least two variant forms, cytoplasmic gelsolin and plasma gelsolin. Plasma gelsolin has also been called actin depolymerizing factor (ADF) or brevin. Human plasma and rabbit macrophage gelsolins differ by the presence of a 25 amino acid residue extension at the NH2 terminus in the human plasma gelsolin, which appears to account for the difference in relative molecular weights.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gelsolin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité