Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Gsh1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11612R-A680
BOSSBS-11612R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11612R-A680
Anti-Gsh1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Growth hormone-releasing hormone (GHRH) stimulates secretion and synthesis of growth hormone (GH), causes somatotroph proliferation and may have direct actions in fetal/placental development, reproduction and immune function. It exerts its action through high-affinity GHRH receptors present in the anterior pituitary. GSH-1 (GS homeobox 1) is a 264 amino acid hypothalamic nuclear protein that functions as a transcription factor responsible for maintaining GHRH expression as well as playing an important role in pituitary development. Coexpression of CBP leads to significantly enhanced GSH-1-induced GHRH expression, which suggest that CBP may function as a co-activator. Knockdown of GSH-1 mRNA in mice causes a dwarf phenotype, which suggests that certain cases of familial dwarfism may be caused by a mutation of the GSH-1 gene.

Type: Primary
Antigen: Gsh1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 165-264/264
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité