Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAS2R5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11614R-A350
BOSSBS-11614R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11614R-A350
Anti-TAS2R5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a bitter taste receptor; bitter taste receptors are members of the G protein-coupled receptor superfamily and are specifically expressed by taste receptor cells of the tongue and palate epithelia. Each of these apparently intronless taste receptor genes encodes a 7-transmembrane receptor protein, functioning as a bitter taste receptor. This gene is clustered with another 3 candidate taste receptor genes on chromosome 7 and is genetically linked to loci that influence bitter perception.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TAS2R5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité