Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAS2R7/T2R7 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11615R-A750
BOSSBS-11615R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11615R-A750
Anti-TAS2R7/T2R7 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
The sense of taste provides animals with valuable information about the quality and nutritional value of food. A family of G protein-coupled receptors are involved in taste perception and include T1R, which is involved in sweet and umami taste perception, and T2R, which is involved in bitter taste perception. Both types of taste receptors couple to various G proteins to initiate signal transduction cascades. Single taste receptor cells express a variety of T2Rs, suggesting that each cell is capable of recognising multiple tastants. T2R6 (also designatedT2R30, mt2r42, STC 7-4 or taste receptor, type 2, member 130) is an integral membrane receptor protein in mice that may play a role in the perception of bitterness and in sensing the chemical composition of the gastrointestinal content. The activity of this receptor may stimulate Alpha-gustducin, mediate PLC-Beta-2 activation and lead to the gating of TRPM5. T2R6 is expressed in subsets of taste receptor cells of the tongue and palate epithelium and exclusively in gustducin-positive cells. The human homolog of T2R6, designated T2R7 (TAS2R7, TRB4 or taste receptor, type 2, member 7) is a G protein-coupled receptor expressed in taste receptor cells of the tongue and palate epithelia.

Type: Primary
Antigen: TAS2R7/T2R7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-220/318
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité